Merck
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
Szinonimák:
Thioguanosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N5O4S · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.31 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Barbara Krystyna Stepien et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(45), E7030-E7038 (2016-10-30)
Localized protein translation is critical in many biological contexts, particularly in highly polarized cells, such as neurons, to regulate gene expression in a spatiotemporal manner. The cytoplasmic polyadenylation element-binding (CPEB) family of RNA-binding proteins has emerged as a key regulator