Fontos dokumentumok
M4002
6-Methylmercaptopurine riboside
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
6MMPr, 6-(Methylthio)-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N2C=NC3=C(SC)N=CN=C32
InChI
1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDRFDHHANOYUTE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)