Merck
SML1296
Sigma-Aldrich
6-Thio-2′-Deoxyguanosine
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
2′-Ddeoxy-6-thio-guanosine, 2′-Deoxy-6-thioguanosine, 2′-Deoxythioguanosine, 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-mercaptopurine, 2-Amino-9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purine-6(1H)-thione (7CI,8CI), 6-Thio-dG, NSC 71261
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N5O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.31
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C10H13N5O3S/c11-10-13-8-7(9(19)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)18-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,19)/t4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVJRXQHFJXZFZ-HSUXUTPPSA-N
Alkalmazás
6-Thio-2′-Deoxyguanosine has been used in secreted luciferase enzyme activity in tonsillar cancer cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
6-Thio-2′-deoxyguanosine (6-thio-dG) is a nucleoside analog and telomerase substrate that is incorporated into de novo–synthesized telomeres. 6-Thio-2′-deoxyguanosine induces telomere dysfunction and rapid cell death in cancer cells, while spearing telomerase-negative cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Haoran Yu et al.
Virology, 521, 1-19 (2018-06-05)
Adenosine plays an important role in cell death and differentiation as well as in tumorigenesis and the intra- and extra-cellular levels range from nanomolar to millimolar levels under various physiological or pathophysiological conditions. Here we report that adenosine can activate