Fontos dokumentumok
T0826
TBB
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4,5,6,7-Tetrabromo-2-azabenzimidazole, 4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole, NSC 231634, TBBt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 28 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c2[nH]nnc2c1Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3