Fontos dokumentumok
A2554
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
nem léphet reakcióba
bovine, human, horse
technika/technikák
direct ELISA: 1:70,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of Hela cells (5-10 μg/mL)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- dot-blot analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2