Fontos dokumentumok
A3682
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
nem léphet reakcióba
human, rat
technika/technikák
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat anti-mouse IgG (Fab specific)-peroxidase antibody is specific for mouse IgG and the Fab fragment of mouse IgG. The antibody reacts with all mouse IgG subclasses (G1, G2a, G2b and G3) and also with mouse IgA, IgM and IgE. Moreover, the antibody conjugate shows no reactivity with the Fc fragment of mouse IgG or with human and rat IgG.
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemical studies
- dot or immunoblotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2