Merck
P4032
Proteinase from Aspergillus melleus
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
Szinonimák:
Protease from Aspergillus melleus, Proteinase from Aspergillus sp.
Méret kiválasztása
5 G
16 900,00 Ft
25 G
38 600,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Aspergillus sp. (A. melleus)
Minőségi szint
típus
Type XXIII
Forma
solid
specifikus aktivitás
≥3 units/mg solid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
86247P8038P4860
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
~100 U/mg
specific activity
≤0.05 Kunitz units/mg solid RNase, ≤5.0 Kunitz units/mg solid DNase, 7.0-14.0 units/mg solid
specific activity
≥2.4 U/g
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
type
Type XXIII
type
-
type
Type XXIV
type
-
Alkalmazás
Proteinase is an enzyme used to break down proteins by hydrolyzing peptide bonds. Proteinase is used to degrade proteins, to study proteinase inhibitors and to study thermal inactivation kinetics. Proteinase is used in nucleic acid isolation procedures in incubations. It is used to study proteinase-activated receptors, such as the transducers of proteinase-mediated signaling in inflammation and the immune response[1]. Product P4032 is from Aspergillus melleus and has been used to non-specifically degraded xylanase from Streptomyces halstedii[2].
Biokémiai/fiziológiai hatások
Proteinase catabolizes proteins by hydrolysis of peptide bonds. Proteases are inactivated by serine active-site inhibitors, such as phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate .
Egyéb megjegyzések
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent), unless otherwise indicated.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Martin Steinhoff et al.
Endocrine reviews, 26(1), 1-43 (2005-02-04)
Serine proteinases such as thrombin, mast cell tryptase, trypsin, or cathepsin G, for example, are highly active mediators with diverse biological activities. So far, proteinases have been considered to act primarily as degradative enzymes in the extracellular space. However, their
Chenzhong Yin et al.
Scientific reports, 10(1), 15078-15078 (2020-09-17)
Understanding the mechanisms by which neurons create or suppress connections to enable communication in brain-derived neuronal cultures can inform how learning, cognition and creative behavior emerge. While prior studies have shown that neuronal cultures possess self-organizing criticality properties, we further
Mikhail E Kandel et al.
Nature communications, 10(1), 4691-4691 (2019-10-18)
Multiple scattering and absorption limit the depth at which biological tissues can be imaged with light. In thick unlabeled specimens, multiple scattering randomizes the phase of the field and absorption attenuates light that travels long optical paths. These obstacles limit
Ravindra S Prajapati et al.
Development (Cambridge, England), 146(24) (2019-12-07)
During early embryogenesis, the ectoderm is rapidly subdivided into neural, neural crest and sensory progenitors. How the onset of lineage determinants and the loss of pluripotency markers are temporally and spatially coordinated in vivo is still debated. Here, we identify
José M Fernández-Abalos et al.
Microbiology (Reading, England), 149(Pt 7), 1623-1632 (2003-07-12)
The xylanase Xys1L from Streptomyces halstedii JM8 is known to be processed extracellularly, to produce a protein of 33.7 kDa, Xys1S, that retains catalytic activity but not its cellulose-binding capacity. This paper demonstrates that at least five serine proteases isolated
Kapcsolódó tartalom