Merck
A0500
Sigma-Aldrich
Acetamide
~99% (GC)
Szinonimák:
Amide C2
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.07
Beilstein:
1071207
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 65 °C)
Teszt
~99% (GC)
form
powder or crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.2 g/L, clear, colorless
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
Acetamide based derivatives are potential anti-microbial, antifungal agents, used as disinfectants. Cigarette smoking triggers acetamide release. It is a minor by-product of paracetamol degradation. Acetamide is carcinogenic in rats.
Alkalmazás
Acetamide has been used:
  • for the induction of recombinant protein in M. smegmatis
  • as a component of acetamide medium for fungal selection
  • in quenching experiment in mice tissue samples
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of biologically active 2-chloro-N-alkyl/aryl acetamide derivatives
Katke SA, et al.
International Journal of Pharma Sciences and Research, 2, 148-156 (2011)
Gas chromatographic?mass spectrometric analysis of acrylamide and acetamide in cigarette mainstream smoke after on-column injection
Diekmann J, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(7), 659-663 (2008)
The RD1 proteins of Mycobacterium tuberculosis: expression in Mycobacterium smegmatis and biochemical characterization
Daugelat S, et al.
Microbes and Infection, 5(12), 1082-1095 (2003)
Muscle Satellite Cell Cross-Talk with a Vascular Niche Maintains Quiescence via VEGF and Notch Signaling
Verma M, et al.
Cell Stem Cell, 23(4), 530-543 (2018)
Maureen Hamilton et al.
Microbial cell factories, 19(1), 22-22 (2020-02-07)
Yarrowia lipolytica is an oleaginous yeast that can be genetically engineered to produce lipid and non-lipid biochemicals from a variety of feedstocks. Metabolic engineering of this organism usually requires genetic markers in order to select for modified cells. The potential