Fontos dokumentumok
A2064
Anti-Human IgG−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
GG-5, monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- dot blot
- immunohistology
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)