Fontos dokumentumok
F5016
Anti-Human IgG (Fc specific)−FITC antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP-6017, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
dot immunobinding: 1:16
particle immunofluorescence: 1:16
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Fluorescent Dot Immunobinding Assay (F-DIBA)
- Particle Immunofluorescent Assay (F-IFMA)
- flow cytometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3