AP112A
Goat Anti-Human IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Kapcsolódás
Fizikai forma
15 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Tárolás és stabilitás
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3