B9655
Anti-Avidin antibody, Mouse monoclonal, biotin conjugate
clone WC19.10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Avidin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
WC19.10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg