Merck
738921
Sigma-Aldrich
α,α−Trehalose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside-13C12, D-Trehalose-13C12
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C12H22O11
Molekulatömeg:
354.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)