A9544
Anti-Human IgG (Fc specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Human Igg, Anti-Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti-Human Igg, anti human IgG antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:55,000
dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Binds human IgG; does not bind other human Igs.
Provides reduced background with mouse or rat samples.
Immunogén
Alkalmazás
Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody has been used in
- quantitative sandwich ELISA
- α-GalC ELISA
- ELISA assays
- ELISAs for IgG subclasses
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Working dilutions should be determined by titration assay. Due to differences in assay systems, these titers may not reflect the user′s actual working dilution.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)