Fontos dokumentumok
B2064
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, Australia origin, protease free, low fatty acid, low IgG, pH 7, ≥98%
Szinonimák:
Bovine Serum Albumin, Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
Méret kiválasztása
100 G
247 000,00 Ft
1 KG
1 520 000,00 Ft
247 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
247 000,00 Ft
1 KG
1 520 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.27
247 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
200
300
Teszt
≥98%
Forma
powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
eredet
Australia origin
Zsírsav tartalom
<0.05%
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
szennyeződések
≤0.05% IgG
pH
7
idegen aktivitás
protease ≤0.05 U/mg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Bovine serum albumin (BSA) is made up of 583 amino acids, with no carbohydrates.[1][2] It is a water-soluble protein with a molecular weight of 66.4kDa. Six α-helices form three homologous domains of BSA. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of BSA becomes reactive and flexible on heating.[3] BSA acts as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry. It is also relevant in foods containing bovine milk or meat.[2]
Appl- Bovine serum albumin has been used as a supplement of phosphate buffered saline (PBS) to store brain tissue sections.[4] It has also been used as a blocking agent for cells for immunofluorescence analysis.[5][6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Certain conformational and primary-sequence epitopes of BSA are suspected allergens in human beef and milk allergies.
Tulajdonságok és előnyök
  • Australia origin
  • Fatty acid free / ultra-low fatty acid content (≤ 0.05%)
  • Protease-free
  • Low IgG content (≤ 0.05% IgG by Ouchterlony Titer)
Elkészítési megjegyzés
Serum albumin may be referred to as Fraction V. This naming convention is taken from the original Cohn method of fractionating serum proteins using cold ethanol precipitation. Serum albumin was found in the fifth ethanol fraction using Cohn′s method. Since then, the term "Fraction V" has been used by some to describe serum albumin regardless of the method of preparation. Others have used this term to describe serum albumin purified by ethanol fractionation methods that have been highly modified since the original Cohn method was described. Sigma-Aldrich manufactures and distributes serum albumins purified from a variety of primary methods including the true Cohn fractionation method, modified ethanol fractionation methods, heat shock and chromatography. Additional purification steps may include crystallization or charcoal filtration.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of Linguizhugan decoction on neuroinflammation and expression disorder of the amyloid β-related transporters RAGE and LRP-1 in a rat model of Alzheimer's disease.
Hu Qianfeng, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(1), 827-834 (2018)
Hypoxia induces pulmonary arterial fibroblast proliferation, migration, differentiation and vascular remodeling via the PI3K/Akt/p70S6K signaling pathway.
Chai X, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(5), 2461-2472 (2018)
Kinetics of Thermal Denaturation and Aggregation of Bovine Serum Albumin.
Borzova VA, et.al.
PLoS ONE, 11(4), e0153495-e0153495 (2016)
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I,et.al.
Scientific Reports, 5, 15589-15589 (2015)
Jiawei Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(2), 573-584 (2017-12-01)
Polymeric ionic liquids (PILs) with 1-vinyl-3-ethylimidazolium cations and two different anions of Br