Fontos dokumentumok
A2055
ACCUSPIN™ Tubes Sterile, 50 mL Capacity
radiation sterilized tube fitted with a high density polyethylene barrier
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile; irradiated
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the isolation of lymphocytes and other mononuclear cells.
- isolation of cord blood–derived endothelial progenitor cells.
- isolate mononuclear cell layer from bone marrow samples.
- suitable for the purification of human bone marrow aspirates for the investigation of the therapeutic value of BET inhibitors for acute myeloid leukemia.
Elv
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.