A7054
ACCUSPIN™ System-Histopaque®-1077
sterile-filtered, density: 1.077 g/mL
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
form
solution
eltarthatósági idő
Expiry date on the label.
kiszerelés
pkg of package 12 tubes
sűrűség
1.077 g/mL
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human lymphocyte antigen (HLA) typing
- initial isolation step prior to the enumeration of T, B, and ‘null’ lymphocytes.
- preparation of pure lymphocyte suspensions for cell culture and cytotoxicity assays.
- isolation and purification of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and bone marrow mononuclear cells (BMMCs)citation
- isolation of human lymphocytescitation
- isolation of breast cancer circulating tumor cells (CTCs) from the whole bloodcitation
Tulajdonságok és előnyök
- Optimal recovery of viable cells
- Permits selective separation of blood cell types
- Prevents cell distortion
- Preserves cell viability
- Minimal extraneous cell interference
- Reproducible performance from batch to batch
- Histopaque is sterile-filtered and endotoxin-tested
- Stable at 2-8°C for at least 2 years when protected from light
Elv
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.