Fontos dokumentumok
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
Szinonimák:
Z699551, ziploc bag, ziploc bags
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
Általános leírás
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
Tulajdonságok és előnyök
  • 4" x 6"
  • 100EA
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)