Fontos dokumentumok
G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Glycyl-glycyl-glycyl-glycine, Tetraglycine, Triglycyl-glycine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gly-Gly-Gly-Gly,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
300 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3