Fontos dokumentumok
A3007
N-Acetylmuramic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(R)-2-(Acetylamino)-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(D-1-carboxyethyl)-D-glucopyranose, MurNAc, NAMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤1 mol/mol methanol
szín
white
mp
125 °C ((257 °F ))
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOARVSUSWULNDI-TVVSKHENSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?