Fontos dokumentumok
07036
meso-2,6-Diaminopimelic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(2SR, 6RS)-2,6-Diaminoheptanedioic acid, meso-DAP
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to faint beige
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMKMEZVLHJARHF-SYDPRGILSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3