Fontos dokumentumok
A0910
Ala-D-γ-Glu-Lys-D-Ala-D-Ala
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Peptidoglycan pentapeptide
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H36N6O8/c1-10(22)16(28)26-14(20(33)34)7-8-15(27)25-13(6-4-5-9-21)18(30)23-11(2)17(29)24-12(3)19(31)32/h10-14H,4-9,21-22H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)(H,31,32)(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCIBYIIODNXVSL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)