Fontos dokumentumok
69554
Peptidoglycan from Bacillus subtilis
Szinonimák:
PGN
Alkalmazás
Peptidoglycan activates the Toll-like receptor 2 (TLR2), present in mammalian cells for the stimulation of lymphocytes. It may also function as an antagonist of Poly (I:C).
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Peptidoglycan structure: alternating GlcNAc and N-acetylmuramic acid cross-linked to peptides form the basic backbone.
Peptidoglikán szerkezet: peptidekkel keresztkötésben lévő GlcNAc és N-acetil-muraminsav váltakozva alkotja az alapgerincet.