Fontos dokumentumok
E0639
Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, 20 U/mg
Szinonimák:
Elizabethkingia miricola, Endo-β-N-acetylglucosaminidase F2, Endo F2, Endoglycosidase F2 from Chryseobacterium meningosepticum, Endoglycosidase F2 from Elizabethkingia meningoseptica, Endoglycosidase F2 from Flavobacterium meningosepticum
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
konjugátum
(N-linked)
form
solution
specifikus aktivitás
20 U/mg
molekulatömeg
32 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.