Merck
208925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Camptothecin
from Camptotheca acuminata, ≥95% (HPLC), solid, DNA topoisomerase I inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Camptothecin, Camptotheca acuminata, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3ʹ,4ʹ:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)dione
Méret kiválasztása
50 MG
37 300,00 Ft
37 300,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
37 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H16N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
37 300,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 11.részletek
Terméknév
Camptothecin, Camptotheca acuminata, A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 40 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21Cc3c(nc5c(c3)cccc5)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O
InChI
1S/C20H16N2O4/c1-2-20(25)14-8-16-17-12(7-11-5-3-4-6-15(11)21-17)9-22(16)18(23)13(14)10-26-19(20)24/h3-8,25H,2,9-10H2,1H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Általános leírás
A cell-permeable DNA topoisomerase I inhibitor. Exhibits anti-leukemic and antitumor properties. Induces apoptosis in HL-60 cells and mouse thymocytes. Arrests cells at the G2/M phase.
A cell-permeable, reversible DNA topoisomerase I inhibitor that binds to and stabilizes the topoisomerase-DNA covalent complex. Possesses antileukemic and antitumor properties. Inhibits Tat-mediated transactivation of HIV-1. Cytostatic for non-tumorigenic cells but cytotoxic for tumorigenic cells. Induces apoptosis of HL-60 cells and mouse thymocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
DNA topoisomerase 1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Elkészítési megjegyzés
Stock solutions made with methanol will remain cloudy.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jones, C.B., et al. 1997. Cancer Chemother. Pharmacol.40, 475.
Staron, K., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2953.
Tanizawa, A., et al. 1994. J. Natl. Cancer Inst. 86, 836.
Gorczyca, W., et al. 1993. Toxicol. Lett.67, 249.
Onishi, Y., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1175, 147.
Pantazis, P., et al. 1993. Int. J. Cancer53, 863.
Morham, S.G., and Shuman, S. 1992. J. Biol. Chem.267, 15984.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. Biochem. J.28, 4629.
Hertzberg, R.P., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 19287.
Hsiang, Y.H., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 14873.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Wade R Gutierrez et al.
JCI insight (2022-10-14)
The DNA methyltransferase inhibitor decitabine has classically been used to reactivate silenced genes and as a pre-treatment for anti-cancer therapies. In a new variation of this idea, this study explores the concept of adding low-dose decitabine following administration of chemotherapy
Frederick A Partridge et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(20) (2021-10-24)
Mosquito-borne viruses including dengue, Zika, and Chikungunya viruses, and parasites such as malaria and Onchocerca volvulus endanger health and economic security around the globe, and emerging mosquito-borne pathogens have pandemic potential. However, the rapid spread of insecticide resistance threatens our
Jia Li et al.
Nucleic acids research, 50(18), 10503-10525 (2022-10-07)
Multifunctional protein APE1/APEX1/HAP1/Ref-1 (designated as APE1) plays important roles in nuclease-mediated DNA repair and redox regulation in transcription. However, it is unclear how APE1 regulates the DNA damage response (DDR) pathways. Here we show that siRNA-mediated APE1-knockdown or APE1 inhibitor
Alternative splicing of apoptosis genes promotes human T cell survival.
Blake, et al.
eLife, 11 (2023)
Elisabetta Rubini et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(23) (2021-12-11)
The β-isomer of hexachlorocyclohexane (β-HCH) is a globally widespread pollutant that embodies all the physicochemical characteristics of organochlorine pesticides, constituting an environmental risk factor for a wide range of noncommunicable diseases. Previous in vitro studies from our group disclosed the