Fontos dokumentumok
SML1401
XL413 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-8-Chloro-2-(pyrrolidin-2-yl)benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride, BMS-863233, XL-413
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C2N=C([C@H]4NCCC4)NC3=O.C
InChI
1S/C14H12ClN3O2.CH4/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H4/t9-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYBMDYGAVMHMGF-FVGYRXGTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)