Merck
467154
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Boc-L-cysteine methyl ester
Méret kiválasztása
5 ML
34 700,00 Ft
25 ML
121 000,00 Ft
34 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 ML
34 700,00 Ft
25 ML
121 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
34 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester is an N-terminal protected reagent that can be used in the synthesis of peptides and proteins containing cysteine residues,[1][2] which can further be converted to dehydroalanine.[3]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Methods for converting cysteine to dehydroalanine on peptides and proteins.
Chalker J M, et al.
Chemical Science, 2(9), 1666-1676 (2011)
Inactivation of NF-κB components by covalent binding of (−)-dehydroxymethylepoxyquinomicin to specific cysteine residues.
Yamamoto M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(18), 5780-5788 (2008)
Igor Linhart et al.
Archives of toxicology, 91(10), 3317-3325 (2017-03-12)
3-Nitrobenzanthrone (3-NBA), a potent environmental mutagen and carcinogen, is known to be activated in vivo to 3-benzanthronylnitrenium ion which forms both NH and C2-bound adducts with DNA and also reacts with glutathione giving rise to urinary 3-aminobenzanthron-2-ylmercapturic acid. In this
An insight into the radical thiol/yne coupling: the emergence of arylalkyne-tagged sugars for the direct photoinduced glycosylation of cysteine-containing peptides.
Minozzi M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(2), 450-459 (2010)