Merck
P3819
Sigma-Aldrich
Phytanic acid methyl ester
≥95%
Szinonimák:
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H42O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
326.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
funkcionális csoport
ester (methyl)
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-17(2)10-7-11-18(3)12-8-13-19(4)14-9-15-20(5)16-21(22)23-6/h17-20H,7-16H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAWJUFPULQZGLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Slide 1 of 1
1 of 1
Mohamed M Elmazar et al.
PloS one, 8(1), e45638-e45638 (2013-01-10)
Since activation of PPARγ is the main target for the antidiabetic effect of TZDs, especially when it heterodimerizes with RXR, we aimed to test the potential antidiabetic effect of phytol (250 mg/kg), the natural precursor of phytanic acid, a RXR
Stephen M Storey et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1153-1165 (2017-04-16)
Studies in vitro have suggested that both sterol carrier protein-2/sterol carrier protein-x (
Avery L McIntosh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 635, 17-26 (2017-10-21)
While prior studies focusing on male mice suggest a role for sterol carrier protein-2/sterol carrier protein-x (SCP-2/SCP-x; DKO) on hepatic phytol metabolism, its role in females is unresolved. This issue was addressed using female and male wild-type (WT) and DKO