Merck
L3790
Sigma-Aldrich
Lysozyme from chicken egg white
10 mg/mL
Szinonimák:
Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase, Muramidase
Méret kiválasztása
10 X 1 ML
75 600,00 Ft
75 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 X 1 ML
75 600,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.56
75 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
Forma
liquid
molekulatömeg
single-chain 14.3 kDa
koncentráció
≥400000 units/mL
10 mg/mL
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
chicken ... LYZ(396218)
Általános leírás
Lysosyme is an enzyme found in egg white that breaks down the cell walls in bacteria enhancing the efficiency of DNA and protein extraction.
Alkalmazás
Enzyme breaks down the cell walls of bacteria; used to prepare spheroplasts.
Suitable for the purification of both DNA and protein from bacteria.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lysozyme hydrolyzes β(1→4) linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrin. Gram-positive cells are quite susceptible to this hydrolysis as their cell walls have a high proportion of peptidoglycan. Gram-negative bacteria are less susceptible due to the presence of an outer membrane and a lower proportion of peptidoglycan. However, these cells may be hydrolyzed in the presence of EDTA that chelates metal ions in the outer bacterial membrane.
The enzyme is active over a broad pH range (6.0 to 9.0). At pH 6.2, maximal activity is observed over a wider range of ionic strengths (0.02 to 0.100 M) than at pH 9.2 (0.01 to 0.06 M).
Lysozyme hydrolyzes β(1→4) linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrin. Gram-positive cells are quite susceptible to this hydrolysis as their cell walls have a high proportion of peptidoglycan.
Alkalmasság
Tested for suitability with CelLytic B in protein extraction from bacteria.
Egység definíció
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
Fizikai forma
Ready to use solution:10 mg/mL lysozyme in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol.
Solution in 50% glycerol, 25 mM Sodium Acetate
Jogi információk
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phase-sensitive spatially-modulated surface plasmon resonance polarimetry for detection of biomolecular interactions
Patskovsky,S et al.
Sens. Actuators, 133 (2), 628-631 (2008)
Michael G Drage et al.
Cellular immunology, 258(1), 29-37 (2009-04-14)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) signals through Toll-like receptor 2 (TLR2) to regulate antigen presenting cells (APCs). Mtb lipoproteins, including LpqH, LprA, LprG and PhoS1, are TLR2 agonists, but their co-receptor requirements are unknown. We studied Mtb lipoprotein-induced responses in TLR2(-/-), TLR1(-/-)
Daimon P Simmons et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2405-2415 (2010-07-28)
Dendritic cells (DCs) cross process exogenous Ags and present them by class I MHC (MHC-I) molecules to CD8(+) T cells specific for Ags from viruses and bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Unmethylated CpG DNA signals through TLR9 to induce type
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Patricia Chastagner et al.
EMBO molecular medicine, 12(12), e12025-e12025 (2020-11-13)
Tau accumulation in the form of neurofibrillary tangles in the brain is a hallmark of tauopathies such as Alzheimer's disease (AD). Tau aggregates accumulate in brain regions in a defined spatiotemporal pattern and may induce the aggregation of native Tau
Protocols
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
  1. Hiya, Just want to ask what is the solution the lysozyme is dissolved in for this product?
    1 answer
    1. This solution is supplied as a solution of lysozyme at 10 mg/mL, in 25 mM sodium acetate, pH 4.5, with 50% glycerol.
      Helpful?