Fontos dokumentumok
901251
[2,2′-Bipyridine]-6-carboxylic acid hydrochloride
Szinonimák:
PPA directing group
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
InChI
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQTILGDVDYWICD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Engle lab pioneers efficient catalytic methods, leveraging substrate directivity for streamlined organic synthesis and selective product formation.