Merck
94159
Supelco
NTA - Atto 550
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Szinonimák:
Atto 550 - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
UNSPSC kód:
41116100
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥80% (sum of isomers, HPCE)
form
lumps
fluoreszcencia
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
alkalmasság
suitable for fluorescence
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Cikkek
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.