Fontos dokumentumok
41051
Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV-elnyelés
λ: 501-507 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.