Merck
39625
Supelco
NTA - Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
Szinonimák:
Atto 488 - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
UNSPSC kód:
12171501
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥80% (sum of isomers, HPCE)
form
solid
fluoreszcencia
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS with 0.08% sodium azide
alkalmasság
suitable for fluorescence
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
find more information here
Alkalmazás
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
The changing point-spread function. Single-molecule-based super-resolution imaging.
Horrocks, M. H.; Palayret, M.; Klenerman, D.; Lee, S. F.
Histochemistry and Cell Biology, 141(6), 577-585 (2014)
Verbesserte hochauflosende Mikroskopie mit Oxazinfarbstoffen in schwerem Wasser.
Lee, S. F.; Verolet, Q.; Furstenberg, A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 124(34), 9117-9120 (2013)
Photoinduced formation of reversible dye radicals and their impact on super-resolution imaging.
van de Linde, S.; et al.
Photochemistry and Photobiology, 10(4), 499-506 (2011)
Controlling the fluorescence of ordinary oxazine dyes for single-molecule switching and superresolution microscopy.
Vogelsang, J.; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(20), 8107-8112 (2009)
Intrinsically Resolution Enhancing Probes for Confocal Microscopy.
Vogelsang, J.; et al.
Nano Letters, 10(2), 672-679 (2010)
Cikkek
Ni-NTA-Atto conjugates provide specific and highly sensitive detection of His-tagged fusion proteins.