Fontos dokumentumok
97875
Atto 647
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPCE)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
áteresztőképesség
254 nm
647 nm
fluoreszcencia
λex 643 nm; λem 665 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 645-651 nm Amax
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.