70666
Ni-NTA His•Bind® Resin
Szinonimák:
nickel affinity gel, nickel charged agarose
About This Item
Javasolt termékek
Forma
slurry
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
do not freeze
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Supplied as a 50% slurry; the quantity/pack is based on the amount of the settled resin.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.