Fontos dokumentumok
N0128
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Sigma Grade, ≥99%
Szinonimák:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
Sigma Grade
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2