Fontos dokumentumok
38371
Atto 488 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 488 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.