Fontos dokumentumok
02175
Supelco
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Szinonimák:
Atto 647 N - Nitrilotriacetic acid, complexed to Ni2+ - ion, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
About This Item
UNSPSC kód:
12171501
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPCE)
fluoreszcencia
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
alkalmasság
suitable for fluorescence
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
find more information here
Alkalmazás
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)