Fontos dokumentumok
T3652
Triptolide
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid, immunosuppressant
Szinonimák:
PG 490
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Triptolide, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
biológiai forrás
Tripterygium wilfordii
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.