Fontos dokumentumok
C5732
CA-074
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H29N3O6/c1-4-8-19-15(22)13-14(27-13)16(23)20-12(10(3)5-2)17(24)21-9-6-7-11(21)18(25)26/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,23)(H,25,26)/t10?,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEZGJKSEBRELAS-NSIINPIOSA-N
Alkalmazás
- to study its effect on pseudotyped viruses bearing S proteins harboring R642M and N714K using HeLa cells
- to determine the role of autophagy in glucose deprivation (GD)-induced damage
- to study its effects on neuronal function upon exposure to His-cathepsin B (CATB)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?