Merck
06561
Sigma-Aldrich
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
Triethylammonium formate 2:5
About This Item
Lineáris képlet:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.50
Beilstein:
4150472
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
törésmutató
n20/D 1.428
funkcionális csoport
amine
SMILES string
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Egyéb megjegyzések
Activated form of formic acid used for reduction reactions
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)