Fontos dokumentumok
31589
Diethanolamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
10.6 %
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤2000 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup