Fontos dokumentumok
79491
Metobromuron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
N′-(4-Bromophenyl)-N-methoxy-N-methylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
SMILES string
CON(C)C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLFDQEVORAMCIM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Metobromuron is an herbicide active substance that belongs to the chemical group of phenylureas. It is a selective, systemic, pre-emergence herbicide used for the control of annual broad-leaved and grass weeds in beans, potatoes, tomatoes, tobacco, soybeans, maize, artichokes, and sugar beets.
It was approved on 1st January 2015 by the Commission Implementing Regulation (EU) No 890/2014 and is declared to be sanctioned under the Regulation (EC) No 1107/2009 as per Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011.
Alkalmazás
The metobromuron CRM can also be used as given below:
- Study the fate of sunflower herbicides, metobromuron and aclonifen in soil
- Evaluate the photocatalytic degradation of metobromuron using TiO2 catalysts
- Investigate metobromuron using selective electrochemical sensors in the presence of nanomaterials
- Measure the levels of phenylurea herbicides in vegetables using SPME coupled with GC
- Determine selected pesticides from tobacco using high-performance liquid chromatography-electrospray ionisation-tandem mass spectrometry
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)