Merck
857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
Szinonimák:
110843
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H23OD9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Forma
methylene chloride solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857460M
koncentráció
1 mg/mL (857460M-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Általános leírás
16:0 aldehyde-d9 or hexadecanal-d9 is a deuterated C16 chain length fatty aldehyde. Hexadecanal may be derived from a plasmalogen. Hexadecanal is reduced to hexadecanol by the reaction catalyzed by alcohol dehydrogenase, propanol-preferring (Adhp). Hexadecanol has wide applications in chemical & fuel industries.
Alkalmazás
16:0 aldehyde-d9 has been used as a fatty aldehyde internal standard for derivatization and mass spectrometric identification of α-hydroxy fatty aldehydes.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857460M-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification and quantitation of hexadecanal and octadecanal in broiler muscle phospholipids
Gardner HK, et al.
Poultry Science, 51(3), 1056-1058 (1972)
Identification of long chain specific aldehyde reductase and its use in enhanced fatty alcohol production in E. coli
Fatma Z, et al.
Metabolic engineering, 37, 35-45 (2016)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)