Merck
D161292
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylheptane
99%
Szinonimák:
1,5-Dimethylhexylamine, 6-Methyl-2-heptylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
1209250
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
sűrűség
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Amino-6-methylheptane can be used as:
  • A building block for the synthesis of n-type photoconductor, N,N′-bis(1,5-dimethylhexyl)-3,4:9,10-perylenebis (dicarbox-imide) (PDHEP).
  • A reagent in the synthesis of substituted pyrrolidones by reductive amination of levulinic acid using supported platinum catalyst.
  • A nucleophilic amine in the synthesis of unsymmetrical sulfamide by reacting with sulfamic acid salts and triphenylphosphine ditriflate.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Heterogeneous Pt catalysts for reductive amination of levulinic acid to pyrrolidones
Touchy AS, et al.
ACS Catalysis, 4(9), 3045-3050 (2014)
Microwave-assisted synthesis of phthalocyanine-porphyrin complex and its photoelectric conversion properties
Liu MO and Hu AT
Journal of Organometallic Chemistry, 689(15), 2450-2455 (2004)
Efficient synthesis of unsymmetrical sulfamides from sulfamic acid salts by activation with triphenylphosphine ditriflate
Shehata MF, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3186-3194 (2019)
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if