86250
α-Amylase from Aspergillus oryzae
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Szinonimák:
Taka-Amylase A, Taka-Diastase from Aspergillus oryzae, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3