10065
α-Amylase from Aspergillus oryzae
powder, ~30 U/mg
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
~30 U/mg
molekulatömeg
Mr ~51000
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a control enzyme in agar plate-based and carboxymethylcellulose-based clearing assays to screen cellulase activity
- for the hydrolysis of starch to explore the the role of wheat starch in frozen dough
- to inhibit Staphylococcus aureus biofilms
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3