A9857
α-Amylase from Aspergillus oryzae
≥150 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥150 units/mg protein (biuret)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.