86959
Clara-Diastase
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
Szinonimák:
Clarase 300
Forma
powder
specifikus aktivitás
≥35 U/mg
tárolási körülmény
under inert gas
szín
beige
oldhatóság
soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)