Fontos dokumentumok
567692
Millipore
L(-)Sorbose
L-Sorbose, CAS 87-79-6, is a ketose monosaccharide that has a sweetness equivalent to sucrose.
Szinonimák:
L(-)Sorbose, Sorbose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 8726
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(C(O)CO)C(O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3